Principaux documents
SRP0302
Sigma-Aldrich
HDAC10 FLAG tag active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥38% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HD10, histone deacetylase 10
50 μG
542,00 $
542,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
542,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
542,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥38% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
67 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC10(83933)
Description générale
Human HDAC10 (GenBank Accession No. NM_032019), amino acids 2-631 with N-terminal FLAG-tag, MW= 67 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sharmistha Chakraborty et al.
The Journal of biological chemistry, 281(46), 35070-35080 (2006-09-19)
Histone deacetylase 7 (HDAC7) is a member of class IIa HDACs that regulate myocyte enhancer factor-2 (MEF2)-mediated transcription and participate in multiple cellular processes such as T cell apoptosis. We have identified alpha-actinin 1 and 4 as class IIa HDAC-interacting
W Fischle et al.
The Journal of biological chemistry, 276(38), 35826-35835 (2001-07-24)
Histone deacetylases (HDACs) are part of transcriptional corepressor complexes and play key roles in regulating chromatin structure. Three different classes of human HDACs have been defined based on their homology to HDACs found in Saccharomyces cerevisiae: RPD3 (class I), HDA1