SRP0166
DNMT3B/DNMT3L Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3b, ICF, M.HsaIIIB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
27 kDa (DNMT3L)
59 kDa (DNMT3B)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... DNMT3B(1789)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable