SRP0157
SUV4-20h2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
KMT5C, Lysine N-methyltransferase 5C, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
58 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SUV420H2(84787)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires