Principaux documents
SRP0156
Sigma-Aldrich
SUV4-20H1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥20% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CGI-85, KMT5B, Lysine N-methyltransferase 5B, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1
50 μG
807,00 $
807,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
807,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
807,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥20% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
70 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Description générale
Human SUV4-20H1 (GenBank Accession No. NM_017635), amino acids 2-387, with N-terminal GST tag, MW = 70 kDa, expressed in E. coli expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Forme physique
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Notes préparatoires
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.