MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
SRE0020
Sigma-Aldrich
Butyrylcholinesterase from equine serum
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
Synonyme(s) :
Butyrylcholinesterase from equine serum, Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥900 units/mg protein
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable