SML4078
MitoBloCK-10
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Fluoro-benzoic acid 2-[(5-nitro-2-thienyl)methylene]hydrazide, 3-Fluoro-N’- [(5-nitro-2-thienyl)methylene]benzohydrazide, MB-10, Mitochondrial import blockers of the Carla Koehler laboratory-10
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc(ccc1)C(=O)N\N=C\c2[s]c(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C12H8FN3O3S/c13-9-3-1-2-8(6-9)12(17)15-14-7-10-4-5-11(20-10)16(18)19/h1-7H,(H,15,17)/b14-7+
Clé InChI
QDYQZMWFIYLMNX-VGOFMYFVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MitoBloCK-10 (MB-10) is mitochondrial import blocker of substances requiring inner membrane translocon TIM23 (TIM23) in yeast and mammalian mitochondria. It appears that MB-10 targets Tim44 of the PAM complex. MitoBloCK-10 does not alter respiraton. MB-10 inhibits cardiac development and induces apoptosis in Zebrafish embryos. It inhibits bladder cancer cell growth in vitro and in vivo.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable