Principaux documents
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
5 MG
258,00 $
25 MG
1 040,00 $
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
258,00 $
25 MG
1 040,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13ClFN3O2
Poids moléculaire :
309.72
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)