SML3653
Triptorelin pamoate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 pamoate salt, Triptorelin ebonate, [D-Trp6]-LH-RH pamoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
(Powder or lyophilized powder or film)
Poids mol.
1311.45 g/mol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
OC1=C(CC2=C(O)C(C(O)=O)=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1C(O)=O.O=C([C@H](CC5)NC5=O)N[C@@H](CC6=CN=CN6)C(N[C@@H](CC7=CNC8=C7C=CC=C8)C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC9=CC=C(O)C=C9)C(N[C@H](CC%10=CNC%11=C%10C=CC=C%11)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N%12[C@H](
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable