SML3608
Massonianoside B
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[(2S,3R)-2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxypropyl)-2-benzofuranyl]-2-methoxyphenyl 6-deoxy-α-L-mannopyranoside
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable