Principaux documents
SML3340
Sigma-Aldrich
Sgl1 inhibitor Hit 1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-1-[[2-(3-methoxyphenyl)-5-thiazolyl]methyl]-4-piperidinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.43
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC1=CC=CC(C2=NC=C(S2)CN3CCC(O)(CC3)CO)=C1
Clé InChI
FXCZNKJONOHACS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1)
Sgl1 inhibitor Hit 1 is a cell penetrant, potent and low toxic inhibitor of Cryptococcus neoformans sterylglucosidase 1 (Sgl1) that significantly increases in the intracellular concentration of ergosterol 3β-D-glucoside (erg-glc). Sgl1 inhibitor Hit 1 potently inhibits growth of wild-type C. neoformans. Also, it inhibits brain dissemination of C. neoformans in a mouse model of infection.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable