SML3168
VU0469650 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
VU0469650 hydrochloride, 3-[(3R)-3-Methyl-4-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinecarbonitrile, hydrochloride salt, VU 0469650 HCl, VU-0469650 HCl
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -41 to -51°, c = 1 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable