Principaux documents
SML3151
Sigma-Aldrich
PF-06819784
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R)-1-[[3-[4-[2-(4-Morpholinyl)-5-pyrimidinyl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]-2-phenyl-3-piperidinecarboxylic acid, C11, LYPLAL1 inhibitor C11, LYPLAL1-IN-11
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H29N7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
539.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
C11 (LYPLAL1-IN-11) is a cell penetrant potent and selective covalent inhibitor of lysophospholipase-like 1 (LYPLAL1). C11 significant increase in glucose production in human, rat, and mouse hepatocytes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable