Principaux documents
SML2992
Sigma-Aldrich
uPSEM792 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-1H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2(6H)-one hydrochloride, PSEM 792 hydrochloride
5 MG
257,00 $
25 MG
1 030,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
257,00 $
25 MG
1 030,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15N3O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.75
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N(C)C2=CC(C3CNCC4C3)=C4C=C2N=C1.Cl
Clé InChI
CDHPEJUYEXNGCV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
uPSEM792 is a selective and ultrapotent pharmacologically selective effector molecule (uPSEM) agonist for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) with mutant nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) PSML181G/Q139L/Y217F (PSAM4) fused to the ion pore domain (IPD) of ligand-gated ion channels (LGICs), including glycine receptor (PSAM4-GlyR EC50 = 2.3 nM) and 5-HT3 (PSAM4-5-HT3 EC50 = 1.6 nM). uPSEM792 exhibits high PSM4 selectivity (>10,000-fold over α7-GlyR, α7-5HT3, 5HT3; >230-fold over α4β2 nAChR) and sub-nanomolar PSAM4-GlyR affinity (Ki = 0.7 nM).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christopher J Magnus et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6436) (2019-03-16)
Chemogenetics enables noninvasive chemical control over cell populations in behaving animals. However, existing small-molecule agonists show insufficient potency or selectivity. There is also a need for chemogenetic systems compatible with both research and human therapeutic applications. We developed a new