SML2912
UNC4976 Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl N6-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N2-(4-(tert-butyl)benzoyl)-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6-methyl-L-lysyl-L-serinate trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
film
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable