Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 163,00 $ 138,55 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 657,00 $ 558,45 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15ClN4O3Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
138,55 $
Tarif163,00 $Économiser 15 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Pt](N)([N+]1=C2C=CC=CC2=C3C=CC=CC3=C1)N.[O-][N+]([O-])=O
InChI key
BELJCNWNXQVJPZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin.
Phenanthriplatin is a cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity (IC50 in μM = 0.035/Ntera2, 0.22/A549, 0.30/HeLa, 0.59/U2OS, 0.74/PC3, 0.94/MCF7, 2.02/HT29; 72 h, MTT assay) than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin. Enhanced cellular uptake due to its hydrophobic phenanthridine ligand as well as more rapid DNA covalent-binding activity both contribute to its superior anticancer efficacy. Phenanthriplatin binds more effectively to 5′-deoxyguanosine monophosphate than to N-acetyl methionine, whereas pyriplatin reacts equally to both.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description >97% (NMR) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to brown | color white to beige | color white to beige |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3