Key Documents
SML2753
Sigma-Aldrich
UCSF4226
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(2-bromo-5-?methoxyphenyl)methyl]-3-?pyridinamine, ZINC128734226
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.16
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
UCSF4226 (ZINC128734226) is brain permeable, potent and selective agonist of human melatonin hMT2 receptor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus