Principaux documents
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.77
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)CNc2cc(ccc2)c3[nH]c(nn3)C
InChI
1S/C16H15ClN4/c1-11-19-16(21-20-11)12-6-4-7-14(9-12)18-10-13-5-2-3-8-15(13)17/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20,21)
Clé InChI
BNIQNBVKGOYHPC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus