SML2647
CA3
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-[[9-(Hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-diyl]bis(sulfonyl)]bis-piperidine, 2,7-bis(1-Piperidinylsulfonyl)-9H-fluoren-9-one oxime, CIL56
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,23H,1-6,11-14H2
Clé InChI
YLRXSLQNJCJWGZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable