SML2622
ABC1183
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Amino-2-p-tolylamino-thiazole-5-carbonyl)-benzonitrile, 4-[[4-Amino-2-[(4-methylphenyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]-benzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=C(C(C2=CC=C(C=C2)C#N)=O)SC(NC3=CC=C(C)C=C3)=N1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable