SML2536
MRK-740-NC
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-phenyl-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable