SML2496
D-I03
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-(2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-methylquinolin-6-yl)thiourea, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-N′-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-4-methyl-6-quinolinyl]-thiourea
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C(NCCN(CC)CC)NC1=CC2=C(C=C1)N=C(N3CCN(CC)CC3)C=C2C
InChI
1S/C23H36N6S/c1-5-27(6-2)11-10-24-23(30)25-19-8-9-21-20(17-19)18(4)16-22(26-21)29-14-12-28(7-3)13-15-29/h8-9,16-17H,5-7,10-15H2,1-4H3,(H2,24,25,30)
Clé InChI
UXDGHRWOHOPKIL-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | SML2274 | SML2650 | SML0766 |
---|---|---|---|
form powder | form powder | form powder | form powder |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
color white to beige | color white to beige | color white to beige | color , white to beige to brown |
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable