SML2465
CY-09
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[4-Oxo-2-thioxo-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-thiazolidinylidene]methyl]benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint yellow to dark orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C(SC2=S)\C(N2CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O
InChI
1S/C19H12F3NO3S2/c20-19(21,22)14-3-1-2-12(8-14)10-23-16(24)15(28-18(23)27)9-11-4-6-13(7-5-11)17(25)26/h1-9H,10H2,(H,25,26)/b15-9+
Clé InChI
DJTINRHPPGAPLD-OQLLNIDSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable