Principaux documents
SML2349
Sigma-Aldrich
BAY-604
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-Ethyl-1-methyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.37
Code UNSPSC :
31401503
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very dark brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1C)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
Clé InChI
SYYSMZCCSNLTHZ-NSHDSACASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BAY-604 is a control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fredrik Rahm et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(6), 2533-2551 (2018-02-28)
Recent literature has both suggested and questioned MTH1 as a novel cancer target. BAY-707 was just published as a target validation small molecule probe for assessing the effects of pharmacological inhibition of MTH1 on tumor cell survival, both in vitro