SML2247
1G244
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)- 2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-1,4-butanedione, 2-[(2S)-2-Amino-4-[4-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperazinyl]-1,4-dioxobutyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole, PTX 1210
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C[C@@H](C(N1CC(C=CC=C2)=C2C1)=O)N)N3CCN(C(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C29H30F2N4O2/c30-24-9-5-20(6-10-24)28(21-7-11-25(31)12-8-21)34-15-13-33(14-16-34)27(36)17-26(32)29(37)35-18-22-3-1-2-4-23(22)19-35/h1-12,26,28H,13-19,32H2/t26-/m0/s1
Clé InChI
ZKIQFLSGMMYCGS-SANMLTNESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable