| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 189,00 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 762,00 $ |
A propos de cet article
189,00 $
biological source
Aster scaber
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description from potato sprouts, ≥95% | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form solid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| biological source Aster scaber | biological source - | biological source potato sprouts | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Spinasterol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable