MilliporeSigma
Passer à
SML2225
RO5263397
≥98% (HPLC), TAAR1 agonist, powder
Synonyme(s) :
(S)-4-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-ylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
163,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
656,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
RO5263397, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=N[C@@H](C2=CC=CC(F)=C2C)CO1
InChI
1S/C10H11FN2O/c1-6-7(3-2-4-8(6)11)9-5-14-10(12)13-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H2,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
IOHOUWIYOVWGHV-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective partial TAAR1 agonist with similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390.
RO5256390 is an orally available partial agonist that targets trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) with high affinity (Ki in nM = 0.9/mouse, 4.1/human, 9.1/rat, 24/monkey TARR1), potency (EC50 in nM/relative efficacy with respect to β-phenylethylamine = 1.3/0.59/mouse, 17/0.81/human, 47/0.76/rat, 251/0.85/monkey TARR1-dependent cellular cAMP production), and selectivity (by a 112-receptor/channel/transporter and a 42-enzyme panel), without agonistic activity toward mouse TAAR4-expressing cells even at a high concentration of 30 μM. When applied via oral administration (0.003-1 mg/kg), RO5256390 exhibits similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390 in blocking psychostimulants-induced hyperlocomotion in mice.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1893
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
optical activity
[α]/D 14 to 19°, c = 1 in methanol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable