Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 159,00 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 634,00 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Takinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C2=CC=CC=C2N/C1=N\C(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
Application
Biochem/physiol Actions
TAK-1 inhibitor
Takinib is a selective inhibitor of TAK1/MAP3K7 kinase, which is a member of the MAP3K family and a key regulator of cell death. It binds in the TAk1 ATPbinding pocket with an IC50 value of 9.5 nM. Takinib selectively induced apoptosis following TNF-α stimulation in rheumatoid arthritis and breast cancer.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable