SML2110
WOBE437
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E,4E)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]dodeca-2,4-dienamide
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC/C=C/C=C/C(NCCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C22H33NO3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(24)23-17-16-19-14-15-20(25-2)21(18-19)26-3/h10-15,18H,4-9,16-17H2,1-3H3,(H,23,24)/b11-10+,13-12+
Clé InChI
LAHLFCSEHHJQRN-AQASXUMVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable