SML2044
DMAT
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CK2 Inhibitor II, 2-Dimethylamino-4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzimidazol-2-amine, 4,5,6,7-Tetrabromo-N,N-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine, DMAT
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1nc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H7Br4N3/c1-16(2)9-14-7-5(12)3(10)4(11)6(13)8(7)15-9/h1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
SLPJGDQJLTYWCI-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on parasite multiplication in a [3H]-hypoxanthine incorporation assay[1]
- to study its effects on the intracellular response in prostate cancer cells[2]
- to study its effects on cell division cycle 25C (cdc25C) phosphatase levels in prostate cancer cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable