Principaux documents
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
5 MG
129,00 $
25 MG
517,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
129,00 $
25 MG
517,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
Clé InChI
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3