Principaux documents
SML1775
Sigma-Aldrich
K-756
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.50
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
Actions biochimiques/physiologiques
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor, which binds to the induced-pocket of tankyrase. K-756 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor that stabilizes Axin and reduces active β-catenin. K-756 inhibits the proliferation of APC mutant colorectal cancer COLO 320DM and SW403 cell lines.
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable