SML1600
Rinvanil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(9Z,12R)-12-Hydroxy-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-octadecenamide, N-Vanillylricinoleamide
157,00 $
About This Item
157,00 $
Produits recommandés
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable