Principaux documents
SML1418
Sigma-Aldrich
AC187 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AC 187, AC-187, Ac-VLGKLSQELHKLQTYPRTNTGSNTY-NH2, Ac-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2, N-Acetyl-30-L-asparagine-32-L-tyrosinamide-8-32-calcitonin (salmon)
1 MG
583,00 $
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
583,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C127H205N37O40 · xC2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2890.21 (free base basis)
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
583,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)CC(C)C)CCCCN)CC(C)C)CO)CCC(=O)N)CCC(=O)O)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O
InChI
1S/C127H205N37O40/c1-59(2)44-81(156-122(200)99(63(9)10)142-68(15)171)105(183)139-54-96(178)143-74(22-16-18-40-128)106(184)151-84(47-62(7)8)114(192)159-90(57-166)119(197)148-77(34-37-92(130)174)108(186)146-79(36-39-98(180)181)109(187)153-83(46-61(5)6)113(191)154-85(50-71-53-137-58-141-71)115(193)145-75(23-17-19-41-129)107(185)152-82(45-60(3)4)112(190)147-78(35-38-93(131)175)111(189)162-103(67(14)170)125(203)158-88(49-70-28-32-73(173)33-29-70)126(204)164-43-21-25-91(164)120(198)149-76(24-20-42-138-127(135)136)110(188)161-102(66(13)169)124(202)157-87(52-95(133)177)117(195)160-100(64(11)167)121(199)140-55-97(179)144-89(56-165)118(196)155-86(51-94(132)176)116(194)163-101(65(12)168)123(201)150-80(104(134)182)48-69-26-30-72(172)31-27-69/h26-33,53,58-67,74-91,99-103,165-170,172-173H,16-25,34-52,54-57,128-129H2,1-15H3,(H2,130,174)(H2,131,175)(H2,132,176)(H2,133,177)(H2,134,182)(H,137,141)(H,139,183)(H,140,199)(H,142,171)(H,143,178)(H,144,179)(H,145,193)(H,146,186)(H,147,190)(H,148,197)(H,149,198)(H,150,201)(H,151,184)(H,152,185)(H,153,187)(H,154,191)(H,155,196)(H,156,200)(H,157,202)(H,158,203)(H,159,192)(H,160,195)(H,161,188)(H,162,189)(H,163,194)(H,180,181)(H4,135,136,138)/t64-,65-,66-,67-,74+,75+,76+,77+,78+,79+,80+,81+,82+,83+,84+,85+,86+,87+,88+,89+,90+,91+,99+,100+,101+,102+,103+/m1/s1
Clé InChI
ZLFXHYNEZYAYPG-AABHONRUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
AC187 is an orally active, potent and selective amylin receptor antagonist that increases glucagon secretion, alters plasma glucose levels and increases food intake in vivo. AC187 completely blocks internalization of amylin monomers in pancreatic cells. AC187 blocks β-amyloid neurotoxicity in rats.
AC187 is an orally active, potent and selective amylin receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable