SML1320
NSC687852
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-Bis((4-nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, b-AP15
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C(CN(C(C=C)=O)C1)=CC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2
Clé InChI
GFARQYQBWJLZMW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable