SML1258
ML099
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2-Phenylethyl)thio]-3-pyridinecarboxylic acid, CID-888706
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1=CC=CN=C1SCC(C2=CC=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C14H11NO3S/c16-12(10-5-2-1-3-6-10)9-19-13-11(14(17)18)7-4-8-15-13/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Clé InChI
MJHMABNIGSEYKN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable