SML1248
KT182
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[4-[3′-(Hydroxymethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
Clé InChI
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.