Principaux documents
SML1062
Sigma-Aldrich
6-Aminophenanthridine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Amino-phenanthridine, 6AP
5 MG
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
134,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nc2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
Clé InChI
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR).
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR). Apparently 6-Aminophenanthridine interacts with the ribosome domain V rRNA and the protein substrate. 6-Aminophenanthridine is an antiprion compound that promotes mammalian prion clearance.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience