Principaux documents
SML1038
Sigma-Aldrich
MKC-733
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
DDP733, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4,7-dihydro-7-oxo-thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxamide hydrochloride, Pumosetrag
25 MG
355,00 $
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
355,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17N3O2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -15 to -20°, c = 1 in H2O
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@@H]3C4CCN(CC4)C3.Cl
InChI
1S/C15H17N3O2S.ClH/c19-13-10(7-16-11-3-6-21-14(11)13)15(20)17-12-8-18-4-1-9(12)2-5-18;/h3,6-7,9,12H,1-2,4-5,8H2,(H,16,19)(H,17,20);1H/t12-;/m0./s1
Clé InChI
XGVADZZDFADEOO-YDALLXLXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MKC-733 is a 5-HT3 receptor agonist.
MKC-733 is a 5-HT3 specific agonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience