SML0997
ML 230
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4-(5-(Furan-2-yl)-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)piperazin-1-yl)(furan-3-yl)methanone, CID44640177, KSC-6-131-1, SID 88095709
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox