SML0983
5F-203
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
81,70 $
About This Item
81,70 $
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
Clé InChI
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.