SML0857
HQL 79
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Benzhydryloxy-1-[3-(1H-tetrazol-5-yl)-propyl]-piperidine
73,30 $
About This Item
73,30 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[nH]1nnnc1CCCN2CCC(CC2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27N5O/c1-3-8-18(9-4-1)22(19-10-5-2-6-11-19)28-20-13-16-27(17-14-20)15-7-12-21-23-25-26-24-21/h1-6,8-11,20,22H,7,12-17H2,(H,23,24,25,26)
Clé InChI
TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research