Principaux documents
SML0831
Sigma-Aldrich
ML261
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.93
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
ML261 blocks lipid droplet formation in murine AML-12 hepatocytes grown in the presence of oleic acid, with an IC50 of 69.7 nM. ML261 appears to be species specific, the compound does not affect lipid droplet formation in HuH7 or primary human hepatocytes.
ML261 inhibits lipid droplet formation in hepatic cells.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research