SML0821
UCD38B hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5’-Benzylglycinyl-amiloride, N-[6-Amino-5-[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]-3-chloro-2-pyrazinyl]-glycine phenylmethyl ester hydrochloride
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(NC(C(N=C1Cl)=C(N)N=C1CNC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=N.[H]Cl
InChI
1S/C15H16ClN7O3.ClH/c16-11-9(21-12(17)10(22-11)13(24)23-14(18)19)6-20-15(25)26-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H2,17,21)(H,20,25)(H4,18,19,23,24);1H
Clé InChI
SFHYWDNJBRFZKW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable