SML0782
(-)-Umbellulone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R, 5S)-4-Methyl-1-propan-2-ylbicyclo(3.1.0)hex-3-en-2-one, (1R,5S)-(-)-3-Thujen-2-one, Thujen-2-one, Thujenone
81,30 $
About This Item
81,30 $
Produits recommandés
Source biologique
Umbellularia californica Nutt.
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
colorless to light brown
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1[C@@]2([C@@H](C2)C(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6(2)10-5-8(10)7(3)4-9(10)11/h4,6,8H,5H2,1-3H3/t8-,10+/m0/s1
Clé InChI
LTTVJAQLCIHAFV-WCBMZHEXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.