SML0753
PSB-12062
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
10-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-10H-phenoxazine
143,00 $
About This Item
143,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N2c3c(cccc3)Oc4c2cccc4)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H15NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)24(21,22)20-16-6-2-4-8-18(16)23-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13H,1H3
Clé InChI
DHZNMEIBMACSFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable