SML0712
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline, 1MeTIQ
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (GC)
Forme
oil
Couleur
, colorless to light yellow to light pink
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H13N/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.