SML0602
Propiverine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α,α-Diphenyl-α-propoxyacetic acid hydrochloride 1-methyl-4-piperidyl ester, α-Phenyl-α-propoxybenzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride, (1-Methylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenyl-2-propoxyacetate chloride, 1-Methyl-4-piperidyl diphenylpropoxyacetate hydrochloride
63,40 $
About This Item
63,40 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H]1(CCC(CC1)OC(=O)C(OCCC)(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KFUJMHHNLGCTIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.