SML0544
GRI977143
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
Clé InChI
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.