SML0183
EM20-25
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(6-Chloro-2,4-dioxo-1,3,4,10-tetrahydro-2H-9-oxa-1,3-diaza-anthracen-10-yl)-pyrimidine-2,4,6-trione
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to yellow
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc2OC3=C(C(C4C(=O)NC(=O)NC4=O)c2c1)C(=O)NC(=O)N3
InChI
1S/C15H9ClN4O6/c16-4-1-2-6-5(3-4)7(8-10(21)17-14(24)18-11(8)22)9-12(23)19-15(25)20-13(9)26-6/h1-3,7-8H,(H2,19,20,23,25)(H2,17,18,21,22,24)
Clé InChI
GGEVZGGAQHNWQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable