SML0069
NSC 33994
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-4,4′-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[2-[(diethylamino)methyl]-phenol (9CI), 4,4′-(3E)-Hex-3-ene-3,4-diylbis{2-[(diethylamino)methyl]phenol}, G6
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)Cc1cc(ccc1O)C(\CC)=C(/CC)c2ccc(O)c(CN(CC)CC)c2
InChI
1S/C28H42N2O2/c1-7-25(21-13-15-27(31)23(17-21)19-29(9-3)10-4)26(8-2)22-14-16-28(32)24(18-22)20-30(11-5)12-6/h13-18,31-32H,7-12,19-20H2,1-6H3/b26-25+
Clé InChI
QFNJFVBKASKGEU-OCEACIFDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology